Läs mer
Hamilton™ 1700 och 1000-serien Gastight™ SampleLock™ Sprutor, 22s Gauge
Produktkod. 10401161
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Diameter (engelska) Inre nål:
0,005 tum.
0,01 tum.
Diameter (metrisk) inre nål:
0,15 mm
0,41 mm
Max. Tryck:
1000 psi
700 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10401161
Brand: Hamilton™ 81056
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hamilton SampleLock sprutor låter dig samla in, lagra, transportera och analysera flytande eller gasformiga prover utan risk för förlust av avdunstning eller miljöförorening.
Sprutorna finns i storlekar från 50 μL till 500 μL. En lättanvänd vridventil och ett positivt bakstopp på SampleLock förhindrar förlust av prov och utblåsning av kolven. Valfria han-luer- och hon-luer-lock-adaptergängor på SampleLock ventil som gör sprutorna kompatibla med en mängd kopplingar och kopplingar. Typiska tillämpningar är:
  • Headspace-applikation
  • Insamling och lagring av miljöprover
  • Förtrycksättning av gasformigt prov för GC-analys
  • Injektion av interna standarder genom ventilporten i prover
  • Provspik
Provlås 1700- och 1000-seriens sprutavslutningar
  • Provlås (SL) - Provlåset innehåller en på/av-sprutventil med RN-nål. Denna terminering används för headspace, insamling och lagring av miljöprover, förtrycksättning av gasformiga prover för GC-analys och provspikning. Ej autoklaverbar.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 22
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
    Nålmätare 22s G
    Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
    Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
    Diameter (metrisk) inre nål 0,15 mm
    Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
    Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
    För användning med (applikation) Att samla in, lagra, transportera och analysera flytande eller gasformiga prover utan risk för avdunstning eller miljöförorening
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Allmän spruta
    Max. Tryck 1000 psi
    Max. Temperatur (engelska) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelska) 50 °F
    Nålpunktsnummer 2
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 100 μl
    Längd (metrisk) nål 51 mm
    Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
    Anslutningstyp Provlås, avtagbart