Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Gelladdningssprutor: RN-terminering, 2,75 tum. (70 mm) Nållängd: RN-avslutning, 2,75 tum. (70 mm) Nållängd
Produktkod. 11540122
Change view
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,2 mm
0,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) yttre nål Förpackningsstorlek
11540122 0,2 mm Paket med 4
11530122 0,3 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11540122 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 78633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1913.93 SEK / Paket med 4
    Save 336.07 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Sprutor är utformade för att fungera för multiplex DNA-sekvenseringstillämpningar
GASTIGHT sprutor med en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning. Sprutan har antingen en cementerad nål (N) eller avtagbar nål (RN) avslutning. Finns i 10 ml volym.
Sprutavslutningar
  • Cementerad nål (N) - För sprutor med låg volym cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 0,2, 0,3, 0,4 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) yttre nål 0,2 mm
För användning med (applikation) Designad för att fungera för multiplex DNA-sekvenseringstillämpningar
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (metrisk) 6.9 cm
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktsnummer 3