Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor
Produktkod. 17894212
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
22s G
Max. Tryck:
1000 psi
500 psi
700 psi
Modell:
1705
1725
1750
Produktkod. 17894212
Brand: Hamilton™ CAL80900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för dispensering av både vätskor och gaser
  • Kalibrerad
  • Cementerad nål (N) och luerspets cementerad nål (LTN)
  • 22s/22 gauge w/point style-2
  • Gassteriliserbar
  • Precisionsbearbetad polymerkolvspets gjord av PTFE, som ger läckagefri tätning
  • Gastät passning gör att spetsen kan torka insidan av sprutcylindern fri från prov
  • Minskar molekylavlagring i sprutan när prover har lösts upp eller suspenderat molekyler
  • Volymområde: 50μ till 500 μL
Nålar är 51 mm om inte användaren specificerat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,041 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.03 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att tappa både vätskor och gaser
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1705
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Cementerad