Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor: LT-terminering
Produktkod. 10373801
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Diameter (metrisk) Inre:
0,46 mm
0,72 mm
1,03 mm
1,46 mm
2,3 mm
3,26 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6,6 mm
7,75 mm
Max. Tryck:
1000 psig
500 psig
700 psig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10373801
Brand: Hamilton™ 80001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gastät version av de ursprungliga sprutorna i 700-serien, idealiska för att dispensera volymer från 1 upp till 500 μL
Sprutserien erbjuder en mängd olika avslutningar och nålalternativ.
Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
Nålpunktsstilar (Point stilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 34-10. Speciella nålvinklar som 0° till 60° tillgänglig på begäran.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-10
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,260 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6,6 mm
För användning med (applikation) Idealisk för dispensering av både vätskor och gaser, användbar för prover med lösta eller suspenderade molekyler
Inkluderar Kalibreringsintyg spårbart till NIST
Produkttyp Gastät
Max. Tryck 1000 psig
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Anslutningstyp Luer Tips