Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor: LTN-terminering
Produktkod. 10022322
Nålpunktsnummer:
2
3
5
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10022322
Brand: Hamilton™ 81243
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gastät version av de ursprungliga sprutorna i 700-serien, idealiska för att dispensera volymer från 1 upp till 500 μL
Sprutserien erbjuder en mängd olika avslutningar och nålalternativ.
1700-seriens sprutavslutningar
  • Cementerad nål (N) - För sprutor med låg volym cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
  • Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
Nålpunktsstilar (Point stilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 34-10. Speciella nålvinklar som 0° till 60° tillgänglig på begäran.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-10
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,12 tum
Diameter (engelska) Inre nål 0,01 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för dispensering av både vätskor och gaser, användbar för prover med lösta eller suspenderade molekyler
Inkluderar Kalibreringsintyg spårbart till NIST
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 700 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1750
Nålpunktsnummer 5
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Luerspets, cementerad