Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor: N Avslutning
Produktkod. 10729882
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Nålmätare:
22s G
26s G
Nålpunktstil:
2
3
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10729882
Brand: Hamilton™ 80039
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gastät version av de ursprungliga sprutorna i 700-serien, idealiska för att dispensera volymer från 1 upp till 500 μL
Sprutserien erbjuder en mängd olika avslutningar och nålalternativ.
1700-seriens sprutavslutningar
  • Cementerad nål (N) - För sprutor med låg volym cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
  • Nålpunktsstilar (Point stilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 34-10
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 34-10
    • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 34-10. Speciella nålvinklar som 0° till 60° tillgänglig på begäran.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
    • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-10
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0187 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Idealisk för dispensering av både vätskor och gaser, användbar för prover med lösta eller suspenderade molekyler
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701
Nålpunktsnummer 5
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil 5
Anslutningstyp Cementerad