Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor: RN Terminering
Produktkod. 10401542
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
22s G
26s G
Max. Tryck:
1000 psi
500 psi
700 psi
Nålpunktstil:
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Max. Tryck Nålpunktstil Förpackningsstorlek
10401542 100 μl 22s G 1000 psi Trubbig Varje
10738541 10 μl 26s G 1000 psi Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10586892 500 μL 22 G 700 psi Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10017641 50 μl 22s G 1000 psi Trubbig Varje
10763133 10 μl 22s G 1000 psi Trubbig Varje
10551863 25μ L 22s G 1000 psi Trubbig Varje
10370172 250μ L 22 G 500 psi Trubbig Varje
10691153 500 μL 22 G 700 psi Trubbig -
10085450 25μ L 22s G 1000 psi Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10665571 50 μl 22s G 1000 psi Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10598492 250μ L 22s G 500 psi Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
11514020 250μ L 22s G 500 psi Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10410201 100 μl 22s G 1000 psi Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10401542 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 SEK
    888.89 SEK / Paket med 1
    Save 331.11 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Gastät version av de ursprungliga sprutorna i 700-serien, idealiska för att dispensera volymer från 1 upp till 500 μL
Sprutserien erbjuder en mängd olika avslutningar och nålalternativ.
Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar (Point stilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 34-10. Speciella nålvinklar som 0° till 60° tillgänglig på begäran.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-10
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för dispensering av både vätskor och gaser, användbar för prover med lösta eller suspenderade molekyler
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1710
Nålpunktsnummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Avtagbar