Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor: RN Terminering
Beskrivning
Sprutserien erbjuder en mängd olika avslutningar och nålalternativ.
Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar (Point stilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 34-10
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 34-10
- Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 34-10. Speciella nålvinklar som 0° till 60° tillgänglig på begäran.
- Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
- Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-10
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 22s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,006 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.15 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,02 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,26 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.46 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.6 mm |
| Visa mer |