Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor: TLL-terminering
Produktkod. 10277820
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Max. Tryck:
1000 psi
500 psi
Anslutningstyp:
Luer Lock med slitsar
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Max. Tryck Anslutningstyp Förpackningsstorlek
10277820 500 μL 500 psi Luer lock Varje
10631353 50 μl 1000 psi Luer Lock med slitsar Varje
10214082 500 μL 500 psi Luer Lock med slitsar Varje
10440791 50 μl 1000 psi Luer lock Varje
10267820 100 μl 1000 psi Luer lock Varje
10631543 100 μl 1000 psi Luer Lock med slitsar Varje
10436522 250μ L 500 psi Luer Lock med slitsar Varje
10262793 250μ L 500 psi Luer lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10277820 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 SEK
    730.35 SEK / Paket med 1
    Save 266.65 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Gastät version av de ursprungliga sprutorna i 700-serien, idealiska för att dispensera volymer från 1 upp till 500 μL
Sprutserien erbjuder en mängd olika avslutningar och nålalternativ.
PTFE Luer Lock (TLL)- Denna terminering har en PTFE, luer-hankona med förnicklad mässingslåsnav för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer.
Nålpunktsstilar (Point stilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 34-10. Speciella nålvinklar som 0° till 60° tillgänglig på begäran.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-10
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,12 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
För användning med (applikation) Idealisk för dispensering av både vätskor och gaser, användbar för prover med lösta eller suspenderade molekyler
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 500 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1750
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
Anslutningstyp Luer lock