Läs mer
Hamilton™ 1800-serien Gastight™ Sprutan med fast nål
Produktkod. 10529082
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Nålmätare:
22s G
26s G
Modell:
1801
1802
1805
1810
1825
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10529082
Brand: Hamilton™ 84887
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förstärkt kolvversion av sprutorna i 1700-serien är idealisk för dispensering av volymer från 1μ L upp till 500μ L.
En blå spruthållare är fäst vid sprutans fläns. Spruthållaren tillhandahåller en plats för att hålla sprutan som inte kommer att värma upp cylindern vilket orsakar dispenseringsfel. Dessutom ger den stöd till kolvar med liten volym som är benägna att böjas under injektion. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga.
1800-seriens sprutavslutningar
  • Fast nål (N) - För sprutor med låg volym cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
  • Nålpunktsstilar
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 22
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26& 22
Notera: Dessa sprutor är inte kalibrerade. Om kalibreringscertifikat behövs, kontakta kundtjänst för att beställa den kalibrerade versionen, som har samma Mfr. Nej. med en CAL framför den (dvs. CAL84887).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,091 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Utmatningsvolymer från 1 μL upp till 500 μL
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät, cementerad nål
Max. Tryck 1000 psig (68,9 bar)
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1825
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 250μ L
Nålpunktstil 2
Anslutningstyp Cementerad