Läs mer
Hamilton™ 1800-serien Gastight™ Avtagbara nålsprutor
Produktkod. 10465621
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Nålmätare:
22s G
26s G
Max. Tryck:
1000 psi
500 psi
Produkttyp:
Modell 1801
Modell 1802
Modell 1805
Modell 1810
Modell 1825
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10465621
Brand: Hamilton™ 84883
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förstärkt kolvversion av sprutorna i 1700-serien är idealisk för dispensering av volymer från 1μ L upp till 500μ L.
En blå spruthållare är fäst vid sprutans fläns. Spruthållaren tillhandahåller en plats för att hålla sprutan som inte kommer att värma upp cylindern vilket orsakar dispenseringsfel. Dessutom ger den stöd till kolvar med liten volym som är benägna att böjas under injektion. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga.
1800-seriens sprutavslutningar
  • Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 22
    • Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 22. Speciella punktstilar som 30° , 45° , eller någon annan vinkel är tillgängliga på begäran.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-22
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
    Nålmätare 22s G
    Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
    Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
    Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
    Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.72 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
    Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
    För användning med (applikation) Utmatningsvolymer från 1 μL upp till 500 μL
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Modell 1805
    Max. Tryck 1000 psi
    Max. Temperatur (engelska) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelska) 50 °F
    Nålpunktsnummer 2
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 50 μl
    Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
    Anslutningstyp Avtagbar