Läs mer
Hamilton™ 700 och 1700-serien Gastight™ och Microliter™ Digitala sprutor
Beskrivning
Sprutan eliminerar parallaxfel genom att tillhandahålla en digital avläsning på den integrerade LCD-skärmen. Ett justerbart kolvstopp garanterar reproducerbar kolvplacering.
Lättläst
Läs av sprutvolymen direkt från LCD-skärmen. Den digitala displayen eliminerar volymavläsningsfel och säkerställer att alla i labbet läser lika mycket av sprutvolymen.
Idealisk för instrumentkalibrering varje
Digital Syringe är en kalibrerad enhet som kan spåras till NIST-metoder. Använd den för att kalibrera analysinstrument (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), förbereda standarder och spikprover. Ger enklare överensstämmelse med EPA, CLIA, ISO och FDA (GLP , GMP ) krav.
Bättre precision och precision
700- och 1700-serien MICROLITER™ och GASTIGHT™ Digitala sprutor är certifierade för± 0,5 % noggrannhet eller bättre. Förbättrad precision uppnås enkelt med det inbyggda justerbara kolvstoppet. Det justerbara kolvstoppet (0-100 % av sprutvolymen) kopplas in med en knapptryckning på baksidan av den digitala sprutan.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,5 % |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 26s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,26 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.46 mm |
| Visa mer |