Läs mer
Hamilton™ 700 och 1700-serien Gastight™ och Microliter™ Digitala sprutor
Produktkod. p-4895577
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
100 μl
500 μL
Nålmätare:
22 G
22s G
26s G
Max. Tryck:
1000 psi
2000 psi
Produkttyp:
Gastät Digital Syringe
Microliter Digital Syringe
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10219250
Brand: Hamilton™ DS80030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erhåller enkelt precision på upp till 0,5 % samtidigt som volymer från 500 L μner till 50 nL doseras
Sprutan eliminerar parallaxfel genom att tillhandahålla en digital avläsning på den integrerade LCD-skärmen. Ett justerbart kolvstopp garanterar reproducerbar kolvplacering.
Lättläst
Läs av sprutvolymen direkt från LCD-skärmen. Den digitala displayen eliminerar volymavläsningsfel och säkerställer att alla i labbet läser lika mycket av sprutvolymen.
Idealisk för instrumentkalibrering varje
Digital Syringe är en kalibrerad enhet som kan spåras till NIST-metoder. Använd den för att kalibrera analysinstrument (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), förbereda standarder och spikprover. Ger enklare överensstämmelse med EPA, CLIA, ISO och FDA (GLP , GMP ) krav.
Bättre precision och precision
700- och 1700-serien MICROLITER™ och GASTIGHT™ Digitala sprutor är certifierade för± 0,5 % noggrannhet eller bättre. Förbättrad precision uppnås enkelt med det inbyggda justerbara kolvstoppet. Det justerbara kolvstoppet (0-100 % av sprutvolymen) kopplas in med en knapptryckning på baksidan av den digitala sprutan.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5 %
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Analytisk instrumentkalibrering (AA/ICP, GC, HPLC), förbered standarder och spikprover, eliminerar parallaxfel genom att tillhandahålla en digital avläsning på den integrerade LCD-skärmen och används även för pipettering och HPLC-injektioner
Inkluderar Inbyggt justerbart kolvstopp, kalibreringscertifikat spårbart till NIST
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät Digital Syringe
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar