Läs mer
Hamilton™ 700 och 1700-serien Gastight™ och Microliter™ Digitala sprutor: N Uppsägning
Produktkod. 10008980
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Nålpunktstil:
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Modell:
75
701
702
705
710
725
1701
1702
1705
1710
1725
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålpunktstil Modell Anslutningstyp unitSize
10008980 25μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 702 Avtagbar Varje
10686411 100 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 1710 Avtagbar Varje
11538024 10 μl Trubbig 1701 Cementerad Varje
11568044 25μ L Trubbig 1702 Cementerad Varje
11558024 25μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 1702 Cementerad Varje
10327252 10 μl Trubbig 701 Cementerad Varje
10777611 25μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 702 Cementerad Varje
10604711 50 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 705 Cementerad Varje
10460813 50 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 705 Avtagbar Varje
10222671 50 μl Trubbig 705 Cementerad Varje
10644881 100 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 710 Cementerad Varje
10232671 100 μl Trubbig 710 Cementerad Varje
11598024 250μ L Trubbig 725 Cementerad Varje
11568034 50 μl Trubbig 1705 Cementerad Varje
11538054 100 μl Trubbig 1710 Cementerad Varje
10772382 50 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 1705 Avtagbar Varje
10782382 250μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 1725 Avtagbar Varje
11588034 5μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 75 Cementerad Varje
11578024 250μ L Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 725 Cementerad Varje
11538034 50 μl Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna 1705 Cementerad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10008980 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer DS80430
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erhåller enkelt precision på upp till 0,5 % samtidigt som volymer från 500 L μner till 50 nL doseras
Sprutan eliminerar parallaxfel genom att tillhandahålla en digital avläsning på den integrerade LCD-skärmen. Ett justerbart kolvstopp garanterar reproducerbar kolvplacering.
Lättläst
Läs av sprutvolymen direkt från LCD-skärmen. Den digitala displayen eliminerar volymavläsningsfel och säkerställer att alla i labbet läser lika mycket av sprutvolymen.
Idealisk för instrumentkalibrering varje
Digital Syringe är en kalibrerad enhet som kan spåras till NIST-metoder. Använd den för att kalibrera analysinstrument (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), förbereda standarder och spikprover. Ger enklare överensstämmelse med EPA, CLIA, ISO och FDA (GLP , GMP ) krav.
Bättre precision och precision
700- och 1700-serien MICROLITER™ och GASTIGHT™ Digitala sprutor är certifierade för± 0,5 % noggrannhet eller bättre. Förbättrad precision uppnås enkelt med det inbyggda justerbara kolvstoppet. Det justerbara kolvstoppet (0-100 % av sprutvolymen) kopplas in med en knapptryckning på baksidan av den digitala sprutan.
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5 %
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.72 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Analytisk instrumentkalibrering (AA/ICP, GC, HPLC), förbered standarder och spikprover, eliminerar parallaxfel genom att tillhandahålla en digital avläsning på den integrerade LCD-skärmen och används även för pipettering och HPLC-injektioner
Inkluderar Inbyggt justerbart kolvstopp, finjusterat tumhjul, kalibreringscertifikat spårbart till NIST , 3V litiumbatterier, förvaringsväska och instruktioner
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Digital Syringe
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 702
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 25μ L
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar