Läs mer
Hamilton™ 700/1700-serien Microliter/Gastight™ Sprutor
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
Modell:
1701
1702
1705
1710
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,029 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.72 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| För användning med (applikation) | Ger oöverträffad funktionalitet för kontrollerade djurinjektioner |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 1000 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |