Läs mer
Hamilton™ 700/1700-serien Microliter/Gastight™ Sprutor
Produktkod. 10485952
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
Modell:
1701
1702
1705
1710
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10485952
Brand: Hamilton™ 765601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hamilton Company erbjuder det mest omfattande urvalet av standard- och anpassade sprutor i branschen. Var och en är tillverkad för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Diameter (engelska) Inre 0,057 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
För användning med (applikation) Ger oöverträffad funktionalitet för kontrollerade djurinjektioner
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1710
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Anslutningstyp Avtagbar