Läs mer
Hamilton™ 700/1700-serien Microliter/Gastight™ Sprutor
Produktkod. p-4364247
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
Modell:
1701
1702
1705
1710
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10550203
Brand: Hamilton™ 765301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hamilton Company erbjuder det mest omfattande urvalet av standard- och anpassade sprutor i branschen. Var och en är tillverkad för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
För användning med (applikation) Ger oöverträffad funktionalitet för kontrollerade djurinjektioner
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Anslutningstyp Avtagbar