Läs mer
Hamilton™ 700 7000/1700 1000 Series Microliter™ /Gastät™ : TLL-uppsägning
Produktkod. 12846003
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12846003
Brand: Hamilton™ 81624
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutorna har inbyggda Chaney-adaptrar
Byggd för att justera reproducerbara injektioner och för att förhindra att kolven böjs. Sprutor i denna kategori är antingen Microliter (700/7000-serien) eller Gastight (1700/1000-serien) sprutor. Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designad för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har en PTFE-kolvspets som skapar tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning. Dessa sprutor har PTFE luer lock-avslutning. Finns i 0,5 μL till 10 ml i volym.
PTFE Luer Lock (TLL)– Detta är en hanluer med ett förnicklat mässingsnav. Denna uppsägning accepterar Metal Hub och Kel-F Hub nålar och låser dem på plats
Nål Point Styles
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,574 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,695 tum.
Diameter (metrisk) Inre 14.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 17.7 mm
För användning med (applikation) Designad för vätske- eller gasprovtagning för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision
Inkluderar Inbyggd chaneyadapter, små kolvtrådar
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1010 TLLCH SYR
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 ml
Anslutningstyp Luer lock