Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprutor: RN Terminering
Produktkod. 10292151
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
22s G
26s G
Modell:
75
701
702
705
710
725
750
Kvantitet:
6/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Modell Kvantitet Förpackningsstorlek
10292151 100 μl 22s G 710 Ea. Varje
10078460 25μ L 22s G 702 Ea. Varje
10130411 50 μl 22s G 705 Ea. Varje
10528321 250μ L 22s G 725 Ea. Varje
10528511 500 μL 22 G 750 Ea. Varje
10136301 10 μl 26s G 701 6/förp. Paket med 6
10363851 10 μl 26s G 701 Ea. Varje
10078450 5μ L 26s G 75 Ea. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10292151 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 80630
Beräknad leverans: 01-12-2026
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Material PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,061 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) För dispensering av låga volymer för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 710
Nålpunktsnummer 2
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar