Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprutor: RN Terminering
Produktkod. 10528511
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
22 G
22s G
26s G
Modell:
75
701
702
705
710
725
750
Kvantitet:
6/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10528511
Brand: Hamilton™ 80830
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Material PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,135 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) För dispensering av låga volymer för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 750
Nålpunktsnummer 2
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar