Läs mer
Hamilton™ 7000-serien Gastight™ och Microliter™ Digitala sprutor: KH-terminering
Produktkod. 10442571
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Modell:
7000
7001
7002
7101
7102
7105
Nålpunktsnummer:
2
3
Nålpunktstil:
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10442571
Brand: Hamilton™ DS86200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erhåller enkelt precision på upp till 0,5 % samtidigt som volymer från 500 L μner till 50 nL doseras
Sprutan eliminerar parallaxfel genom att tillhandahålla en digital avläsning på den integrerade LCD-skärmen. Ett justerbart kolvstopp garanterar reproducerbar kolvplacering.
Lättläst
Läs av sprutvolymen direkt från LCD-skärmen. Den digitala displayen eliminerar volymavläsningsfel och säkerställer att alla i labbet läser lika mycket av sprutvolymen.
Idealisk för instrumentkalibrering varje
Digital Syringe är en kalibrerad enhet som kan spåras till NIST-metoder. Använd den för att kalibrera analysinstrument (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), förbereda standarder och spikprover. Ger enklare överensstämmelse med EPA, CLIA, ISO och FDA (GLP , GMP ) krav.
Bättre precision och precision
7000-serien MODIFIERAD MICROLITER™ sprutor är certifierade för± 1,0 % noggrannhet eller bättre. Förbättrad precision uppnås enkelt med det inbyggda justerbara kolvstoppet. Det justerbara kolvstoppet (0-100 % av sprutvolymen) kopplas in med en knapptryckning på baksidan av den digitala sprutan.
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.14 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.14 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.71 mm
För användning med (applikation) Analytisk instrumentkalibrering (AA/ICP, GC, HPLC), förbered standarder och spikprover, eliminerar parallaxfel genom att tillhandahålla en digital avläsning på den integrerade LCD-skärmen och används även för pipettering och HPLC-injektioner
Inkluderar Inbyggt justerbart kolvstopp, finjusterat tumhjul, kalibreringscertifikat spårbart till NIST , 3V litiumbatterier, förvaringsväska och instruktioner
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Längd (metrisk) 70 mm
Produkttyp Modified Microliter Digital Syringe
Max. Tryck 6000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 7101
Nålpunktsnummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1μ L
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Räfflade nav