Läs mer
Hamilton™ Ändrad 7000 Microliter™ Sprutor
Produktkod. 10028420
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
Nålpunktsnummer:
2
3
Nålpunktstil:
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Nålpunktsnummer Nålpunktstil Förpackningsstorlek
10028420 1μ L 25 g 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10557361 0,5μ L 25 g 3 Trubbig Varje
10220812 0,5μ L 25 g 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10008460 1μ L 22s G 3 Trubbig Varje
10399322 1μ L 22 G 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10323761 2μ L 25 g 3 Trubbig Varje
10282011 2μ L 23 G 3 Trubbig Varje
10221921 5μ L 24 G 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10401255 2μ L 23 G 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10405952 2μ L 25 g 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10791232 1μ L 25 g 3 Trubbig Varje
10332742 5μ L 24 G 3 Trubbig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10028420 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 80135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 SEK
    1020.89 SEK / Paket med 1
    Save 374.11 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,05μ L upp till 5μ L. 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym. Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen.
  • idealisk för dispensering av volymer från 0,05 μL upp till 5 μL
  • 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym
  • Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.14 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.14 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.515 mm
För användning med (applikation) homogeneous samples that are not prone to precipitation or bonding with glass
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Produkttyp Allmän spruta
Max. Tryck 6000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell Model 7001 KH SYR
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1μ L
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Räfflade nav, avtagbar