Läs mer
Hamilton™ Ändrad 7000 Microliter™ Sprutor
Description
- idealisk för dispensering av volymer från 0,05 μL upp till 5 μL
- 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym
- Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Nålmätare | 24 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.325 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,02 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.82 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.566 mm |
| Show More |