Läs mer
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Ersättningssprutor
Produktkod. 10336932
För användning med (utrustning):
801 N spruta
801 RN spruta
802 RN spruta
810 RN spruta
8805 RN spruta
8810 RN spruta
8825 RN spruta
Inkluderar:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Utan nål
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10336932
Brand: Hamilton™ 32168
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tunnor finns med eller utan nål. Välj avtagbar nål (RN) eller cementerad nål (N) avslutning. (Se exakta specifikationer nedan.)
Specifikationer
För användning med (applikation) Vätskor
Inkluderar Med nål (22s/51/2)
Produkttyp Tunnor/kolvmontering med nål
Volym (metrisk) 100 μl
För användning med (utrustning) 810 RN spruta