Läs mer
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Ersättningssprutor
För användning med (utrustning):
801 N spruta
801 RN spruta
802 RN spruta
810 RN spruta
8805 RN spruta
8810 RN spruta
8825 RN spruta
Inkluderar:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Utan nål
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Vätskor |
| Inkluderar | Utan nål |
| Produkttyp | Tunnor/kolvmontering |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| För användning med (utrustning) | 8805 RN spruta |