Läs mer
Hamilton™ 800-serien Microliter™ Ersättningssprutor
Produktkod. 11572365
Change view
För användning med (utrustning):
801 N spruta
801 RN spruta
802 RN spruta
810 RN spruta
8805 RN spruta
8810 RN spruta
8825 RN spruta
Inkluderar:
Med nål (22s/51/2)
Med nål (26s/51/2)
Utan nål
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Inkluderar Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11572365 801 RN spruta Med nål (26s/51/2) 10 μl Varje
11572305 802 RN spruta Utan nål 25μ L Varje
11552365 8805 RN spruta Utan nål 50 μl Varje
11562365 8810 RN spruta Utan nål 100 μl Varje
10338503 8825 RN spruta Utan nål 250μ L Varje
11582305 801 RN spruta Utan nål 10 μl Varje
10759311 802 RN spruta Med nål (22s/51/2) 25μ L Varje
10336932 810 RN spruta Med nål (22s/51/2) 100 μl Varje
10007561 801 N spruta Med nål (26s/51/2) 10 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11572365 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 32165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1308.20 SEK / Paket med 1
    Save 181.80 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tunnor finns med eller utan nål. Välj avtagbar nål (RN) eller cementerad nål (N) avslutning. (Se exakta specifikationer nedan.)
Specifikationer
För användning med (applikation) Vätskor
Inkluderar Med nål (26s/51/2)
Produkttyp Tunnor/kolvmontering med nål
Volym (metrisk) 10 μl
För användning med (utrustning) 801 RN spruta