Läs mer
Hamilton™ 800 Microliter™ Sprutor, N Uppsägning
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
Nålmätare:
22s G
26s G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,72 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 250μ L
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga
- Spruthållare är fäst vid flänsen som förhindrar att cylindern värms upp och ger stöd till små volymer som är benägna att böjas
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 26s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,0187 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,26 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.34 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.6 mm |
| Visa mer |