Läs mer
Hamilton™ Chaney Adapter Assemb 700 800 7000/1700 1800-serien Microliter/Gastight™ Spruta
För användning med (utrustning):
Hamilton spruta modellerna 702-750, 7000 och 1700-serien
Hamilton spruta modellerna 75 och 701-serien
Hamilton spruta modellerna 800 och 1800-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Adaptrar är designade för att ge konsekventa och reproducerbara injektioner och även förhindra att kolvarna böjas.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reproducerbarhetsadapter |
| Kvantitet | Ea. |
| För användning med (utrustning) | Hamilton spruta modellerna 702-750, 7000 och 1700-serien |