Läs mer
Hamilton™ Chaney Adapter Assemb 700 800 7000/1700 1800-serien Microliter/Gastight™ Spruta
Produktkod. 10343213
För användning med (utrustning):
Hamilton spruta modellerna 702-750, 7000 och 1700-serien
Hamilton spruta modellerna 75 och 701-serien
Hamilton spruta modellerna 800 och 1800-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10343213
Brand: Hamilton™ 32146
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att fungera med 700, 800, 7000-serien Microliter sprutor och 1700 och 1800 serier Gastäta sprutor
Adaptrar är designade för att ge konsekventa och reproducerbara injektioner och även förhindra att kolvarna böjas.
Specifikationer
Produkttyp Reproducerbarhetsadapter
Kvantitet Ea.
För användning med (utrustning) Hamilton spruta modellerna 800 och 1800-serien