Läs mer
Hamilton™ Kemiskt inerta manuella ventiler
Produktkod. 10217362
Change view
Typ:
1-1 Manuell ventil
3-2 Manuell ventil
3-3 Manuell ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10217362 3-2 Manuell ventil Varje
10337272 3-3 Manuell ventil Varje
11562425 1-1 Manuell ventil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10217362 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 SEK
    1392.58 SEK / Paket med 1
    Save 127.42 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ventiler har en vätskebana som innehåller PTFE och CTFE
Portarna på ventilen är 1/4-28 gängade och kommer i olika flödesvägar.
Specifikationer
Material CTFE, PTFE
Typ 3-2 Manuell ventil