Läs mer
Hamilton™ Kemiskt inerta manuella ventiler
Produktkod. 10337272
Change view
Typ:
1-1 Manuell ventil
3-2 Manuell ventil
3-3 Manuell ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10337272 3-3 Manuell ventil Varje
11562425 1-1 Manuell ventil Varje
10217362 3-2 Manuell ventil Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10337272 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86727
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ventiler har en vätskebana som innehåller PTFE och CTFE
Portarna på ventilen är 1/4-28 gängade och kommer i olika flödesvägar.
Specifikationer
För användning med (applikation) För lågtrycksapplikationer, från ett grundläggande på/av flöde till ett fyrvägs distributionssystem
Material CTFE, PTFE
Typ 3-3 Manuell ventil