Learn More
Hamilton™ Kemiskt inerta manuella ventiler
Product Code. p-315949
Click to view available options
Typ:
1-1 Manuell ventil
3-2 Manuell ventil
3-3 Manuell ventil
Unit Size:
Varje
Product Code. 10337272
Brand: Hamilton™ 86727
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ventiler har en vätskebana som innehåller PTFE och CTFE
Portarna på ventilen är 1/4-28 gängade och kommer i olika flödesvägar.
Specifications
För användning med (applikation) För lågtrycksapplikationer, från ett grundläggande på/av flöde till ett fyrvägs distributionssystem
Material CTFE, PTFE
Typ 3-3 Manuell ventil