Läs mer
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC-sprutor& Ersättningsdelar
Nålmätare:
22 G
22s G
Produkttyp:
Ersättningsnål
Gastät spruta
Modell:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Volymerna väljs med mikrometerprecision, kolven är fjäderdriven och injicerar proverna med konstant hastighet. Tre modeller av CR-700-sprutorna finns tillgängliga med volymer på 20, 50 eller 200 μL.
Nålpunktsstilar
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgänglig mätare: 22
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Modell | CR-700 |
| Kvantitet | Ea. |
| Nålpunktstil | Trubbig |
| För användning med (utrustning) | HPLC-insprutningsventiler |