Läs mer
Hamilton™ CTC och LEAP Teknologier GC PAL Autosampler-sprutor: Gastäta
Produktkod. 10267132
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
Nålmätare:
23 G
23s G
26 G
26s G
Diameter (metrisk) Inre:
0,460 mm
0,729 mm
1,46 mm
2,30 mm
3,26 mm
4,61 mm
7,29 mm
10,3 mm
Modell:
1001 LTN
1002 LTN
1005 LTN
1701 års ålder
1702 FN
1702 års ålder
1710 FN
1710 års ålder
1725 FN
1725 års ålder
1750 FN
1750 SN
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Diameter (metrisk) Inre Modell unitSize
10267132 1 ml 23 G 4,61 mm 1001 LTN Varje
11582235 25μ L 26s G 0,729 mm 1702 FN Varje
10270175 250μ L 26 G 2,30 mm 1725 FN Varje
11582255 500 μL 26 G 3,26 mm 1750 FN Varje
10570823 100 μl 26s G 1,46 mm 1710 FN Varje
10224902 10 μl 23s G 0,460 mm 1701 års ålder Varje
11592325 25μ L 26s G 0,729 mm 1702 års ålder Varje
10244633 100 μl 23 G 1,46 mm 1710 års ålder Varje
11522425 250μ L 26 G 2,30 mm 1725 års ålder Varje
11570112 5 ml 23 G 10,3 mm 1005 LTN Varje
11530062 1 ml 26 G 4,61 mm 1001 LTN Varje
10523859 500 μL 26 G 3,26 mm 1750 SN Varje
11520102 2,5 ml 26 G 7,29 mm 1002 LTN Varje
11570142 5 ml 26 G 10,3 mm 1005 LTN Varje
10261332 2,5 ml 23 G 7,29 mm 1002 LTN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10267132 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 203082
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt extended och andra autosamplersystem
Ett urval av standard och anpassade CTC autosampler sprutor tillverkade för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision. Dessa C-Line-sprutor har också ett nytt tätningssystem baserat på en ny metallfjäder för arbete med förbättrad täthet, utmärkt prestanda över ett stort temperaturområde och temperaturgradienter, ökad livslängd jämfört med traditionella headspace-sprutor och ökad noggrannhet och reproducerbarhet av headspace GC-analys. Sprutor i denna kategori är antingen 700- och 7000-serien Microliter eller 1700 och 1000 serier Gastäta sprutor. Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • Tillverkad av PTFE/polymer för bättre temperaturstabilitet
  • Har fläns för enkel installation
  • Justerbar kolvknapp för kolvspetsavstånd
  • Nav- och nåldesign för noll överföring
C-Line sprutavslutningar
  • Fixed Needle (FN) har en direkt fastsättning av nålen till cylindern och eliminerar kontakt mellan provlösningsmedlet och limmet, vilket minskar överföringen
  • Special Cemented Needle (SN) delar samma egenskaper som en vanlig cementerad nålspruta men kommer i en speciell längd
  • Räftigt nav (KH) med avtagbar kolv/nålenhet, räfflade nav används uteslutande på sprutorna i 7000-serien
Headspace sprutavslutningar
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) för medelstora sprutor
  • Nålar cementerade in i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket, därför är dödvolymen begränsad till nålens inre volym
  • Får inte autoklaveras
  • Nålmätare bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren
Nålpunktsstilar
  • Punktstil 2: Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering
  • Point Style 5: Konisk nål med sidoport för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor
  • Point Style AS: Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärna rekommenderas för septumpenetrering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) Inre 0,181 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,008 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.2 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,025 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,355 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4,61 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.02 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.64 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 1001 LTN
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1 ml
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Kon med sidoport
För användning med (utrustning) PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt utökade och andra autosamplersystem
Anslutningstyp Cementerad