Läs mer
Hamilton™ CTC och LEAP Technologies GC PAL Autosampler-sprutor: Microliter
Beskrivning
Ett urval av standard och anpassade CTC autosampler sprutor tillverkade för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision. Dessa C-Line-sprutor har också ett nytt tätningssystem baserat på en ny metallfjäder för arbete med förbättrad täthet, utmärkt prestanda över ett stort temperaturområde och temperaturgradienter, ökad livslängd jämfört med traditionella headspace-sprutor och ökad noggrannhet och reproducerbarhet av headspace GC-analys. Sprutor i denna kategori är antingen 700- och 7000-serien Microliter eller 1700 och 1000 serier Gastäta sprutor. Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
- Tillverkad av PTFE/polymer för bättre temperaturstabilitet
- Har fläns för enkel installation
- Justerbar kolvknapp för kolvspetsavstånd
- Nav- och nåldesign för noll överföring
- Fixed Needle (FN) har en direkt fastsättning av nålen till cylindern och eliminerar kontakt mellan provlösningsmedlet och limmet, vilket minskar överföringen
- Special Cemented Needle (SN) delar samma egenskaper som en vanlig cementerad nålspruta men kommer i en speciell längd
- Räftigt nav (KH) med avtagbar kolv/nålenhet, räfflade nav används uteslutande på sprutorna i 7000-serien
- Luer Tip Cemented Needle (LTN) för medelstora sprutor
- Nålar cementerade in i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket, därför är dödvolymen begränsad till nålens inre volym
- Får inte autoklaveras
- Nålmätare bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren
Nålpunktsstilar
- Punktstil 2: Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering
- Point Style 5: Konisk nål med sidoport för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor
- Point Style AS: Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärna rekommenderas för septumpenetrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Nålmätare | 26s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,019 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,019 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,26 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,485 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.6 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.483 mm |
| Visa mer |