Läs mer
Hamilton™ CTC PAL™ Autosampler S-Line sprutor
Produktkod. 15362104
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
250μ L
Nålmätare:
22 G
22s G
26s G
Modell:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Modell unitSize
15362104 5μ L 26s G 75 N Varje
15511846 10 μl 26s G 701 N Varje
15300617 25μ L 22s G 1702 N Varje
15343035 50 μl 22 G 1705 N Varje
15362985 250μ L 22 G 1725 N Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15362104 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 6743601
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levererar bra prestanda för dagligt bruk vid GC- och HPLC-injektioner
Den ekonomiska S-Line-sprutan är handgjord av material av högsta kvalitet för att överträffa dina förväntningar för de flesta standardkromatografiska tillämpningar. De Gastight™ versionen av S-Line-sprutan är ett idealiskt val för GC-provinjektioner. Den innehåller en precisionsbearbetad PTFE-kolvspets som skapar en läckagefri tätning. Med den täta passningen i glascylindern torkar spetsen sprutcylinderns insida fri från prov, vilket minimerar provöverföring. Den här funktionen är särskilt användbar med heterogena prover eftersom den minskar risken för att en avlagring uppstår och gör att kolven fryser.
  • Det kostnadseffektiva valet för CTC PAL autosampler applikationer
  • Leverera bra prestanda i dagligt bruk för GC-injektioner till ett exceptionellt pris
  • Precisionsbearbetad PTFE-kolvspets som skapar en läckagefri tätning
  • Tätt passform i glasfat minimerar provöverföring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.48 mm
För användning med (applikation) GC autosampler injektioner
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp S-Line spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 75 N
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil AS
Anslutningstyp Cementerad