Läs mer
Hamilton™ CTC PAL™ Autosampler S-Line sprutor
Beskrivning
Den ekonomiska S-Line-sprutan är handgjord av material av högsta kvalitet för att överträffa dina förväntningar för de flesta standardkromatografiska tillämpningar. De Gastight™ versionen av S-Line-sprutan är ett idealiskt val för GC-provinjektioner. Den innehåller en precisionsbearbetad PTFE-kolvspets som skapar en läckagefri tätning. Med den täta passningen i glascylindern torkar spetsen sprutcylinderns insida fri från prov, vilket minimerar provöverföring. Den här funktionen är särskilt användbar med heterogena prover eftersom den minskar risken för att en avlagring uppstår och gör att kolven fryser.
- Det kostnadseffektiva valet för CTC PAL autosampler applikationer
- Leverera bra prestanda i dagligt bruk för GC-injektioner till ett exceptionellt pris
- Precisionsbearbetad PTFE-kolvspets som skapar en läckagefri tätning
- Tätt passform i glasfat minimerar provöverföring
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,02 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.71 mm |
| För användning med (applikation) | GC autosampler injektioner |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | S-Line spruta |
| Visa mer |