Läs mer
Hamilton™ CTC PAL™ Autosampler S-Line sprutor
Produktkod. p-4701505
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
250μ L
Nålmätare:
22 G
22s G
26s G
Modell:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15362104
Brand: Hamilton™ 6743601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Levererar bra prestanda för dagligt bruk vid GC- och HPLC-injektioner
Den ekonomiska S-Line-sprutan är handgjord av material av högsta kvalitet för att överträffa dina förväntningar för de flesta standardkromatografiska tillämpningar. De Gastight™ versionen av S-Line-sprutan är ett idealiskt val för GC-provinjektioner. Den innehåller en precisionsbearbetad PTFE-kolvspets som skapar en läckagefri tätning. Med den täta passningen i glascylindern torkar spetsen sprutcylinderns insida fri från prov, vilket minimerar provöverföring. Den här funktionen är särskilt användbar med heterogena prover eftersom den minskar risken för att en avlagring uppstår och gör att kolven fryser.
  • Det kostnadseffektiva valet för CTC PAL autosampler applikationer
  • Leverera bra prestanda i dagligt bruk för GC-injektioner till ett exceptionellt pris
  • Precisionsbearbetad PTFE-kolvspets som skapar en läckagefri tätning
  • Tätt passform i glasfat minimerar provöverföring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.48 mm
För användning med (applikation) GC autosampler injektioner
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp S-Line spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 75 N
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil AS
Anslutningstyp Cementerad