Läs mer
Hamilton™ Gastight™ Waters U6K Priming HPLC Pump Syringe
Produktkod. 16389135
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
16389135 10 ml
1 options
Produktkod. 16389135 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designed for use with Waters 600, 600A, 501, 510, 590, 610 and 610 HPLC pumps
  • With PTFE plunger tip that creates tight connection between syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling
  • Needle not included
  • Syringe Termination: PTFE Luer Lock (TLL) - Male luer taper with nickel plated brass hub
  • Available in 10mL volume
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diameter (engelska) Inre 0.57 in.
Diameter (engelska) Yttre 0.69 in.
Diameter (metrisk) Inre 14.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 17.7 mm
För användning med (applikation) Designed for use with waters 600, 600A, 501, 510, 590, 610 and 610 HPLC pumps
Produkttyp Water Priming Syringe
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239°F
Max. Temperatur (metrisk) 115°C
Min. Temperatur (engelska) 50°F
Modell 1010
Min. Temperatur (metrisk) 10°C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 ml
Anslutningstyp Male Luer Lock