Läs mer
Hamilton™ GC Septa
Produktkod. 11598883
Change view
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,39 tum
0,43 tum.
0,5 tum
Material:
PTFE/silikongummi
Silikongummi
Temperatur (engelska) Max.:
392 °F
413,6 °F
Tjocklek (engelska):
0,125 tum
0,15 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Yttre Material Temperatur (engelska) Max. Tjocklek (engelska) Förpackningsstorlek
11598883 0,25 tum Silikongummi 392 °F 0,15 tum. Paket med 12
10231631 0,39 tum PTFE/silikongummi 413,6 °F 0,125 tum Paket med 12
10519281 0,43 tum. PTFE/silikongummi 413,6 °F 0,125 tum Paket med 12
10624681 0,5 tum Silikongummi 392 °F 0,15 tum. Paket med 12
10644111 0,39 tum Silikongummi 392 °F 0,15 tum. Paket med 12
10048594 0,43 tum. Silikongummi 392 °F 0,15 tum. Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11598883 Supplier Hamilton™ Supplier No. 76001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 SEK
    221.61 SEK / Paket med 12
    Save 31.39 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Trelagers septa för drifttemperaturer upp till 200° C
  • Förkonditionerad silikongummi septa, 3,81 mm (0,15 tum) tjock
  • Genomsnittlig livslängd: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Max drifttemperatur: 200 °C
  • 12 per paket
Hög temperatur septa för drifttemperaturer upp till 212°
  • Förkonditionerat PTFE/silikongummi, 3,175 mm (0,125 tum) tjockt
  • Genomsnittlig livslängd: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Maximal drifttemperatur är 212°
  • 12 per paket
Specifications
Produkttyp Septum
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0.635 cm
För användning med (applikation) GC
Antal lager 3
Temperatur (engelska) Max. 392 °F
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Tjocklek (engelska) 0,15 tum.
Material Silikongummi
Kvantitet 12/Pk.