Läs mer
Hamilton™ Hamilton™ HC-75 (Ca+2) Jonbytes-HPLC-kolonn, 9μ m, 7,8 mm x 305 mm
Kolumnfas: Jonbyte
Brand: Hamilton™ 79436
Beskrivning
Användbar för att bestämma etanol i jäsningsbuljonger och för att separera sockerarter och sockeralkoholer i livsmedelsprover som majssirap, tuggummi sötningsmedel och fruktjuicer.
Separerar föreningar genom storleksuteslutning och ligandbyte.
Produktegenskaper
- 9 μm partikelstorlek
- Flera kolumner interna diametrar tillgängliga
- Rostfritt stål eller PEEK hårdvara tillgänglig
Kolumnval och applikationer
- HC-75 kalciumform– Separerar mono- och disackarid äggmajssirap, tuggummi sötningsmedel, mjölkproduktsocker, glykoler och polyoler, majssirap med hög fruktoshalt, juicer och oligosackarider
- HC-75 blyform– Sockeralkoholer och växtcellväggshydrolysat
- HC-75 väteform– Organiska syror, sockerarter och alkoholer
Specifikationer
7.8 mm | |
För separation av mono- och disackarider, organiska syror, socker och sockeralkoholer | |
400 psi (28 bar) | |
25 °C till 90 °C | |
HC-75 (Ca+2) | |
Jonbyte | |
Rostfritt stål |
0,6 ml/min | |
305 mm | |
9μ m | |
L19 | |
HC-75 (Ca+2) | |
Jonbyte | |
Kolumn |