Läs mer
Hamilton™ Kel-F Hub trubbiga nålar (Luer Lock)
Produktkod. 11522325
Change view
Nålmätare:
14 G
16 G
17 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
28 G
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,012 tum.
0,013 tum.
0,016 tum.
0,02 tum.
0,042 tum.
0,046 tum.
0,062 tum
Diameter (engelska) Yttre:
0,01 tum.
0,014 tum.
0,018 tum.
0,022 tum.
0,025 tum.
0,028 tum.
0,032 tum.
0,035 tum.
0,057 tum.
0,062 tum
0,064 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre unitSize
11522325 20 g 0,02 tum. 0,035 tum. Paket med 6
13436319 14 G 0,062 tum 0,062 tum Paket med 6
11532325 21 G 0,02 tum. 0,032 tum. Paket med 6
10007552 22 G 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
11502325 16 G 0,046 tum. 0,064 tum. Paket med 6
11512325 17 G 0,042 tum. 0,057 tum. Paket med 6
10523515 23 G 0,013 tum. 0,025 tum. Paket med 6
10136117 25 g 0,01 tum. 0,01 tum. Paket med 6
10345432 24 G 0,012 tum. 0,022 tum. Paket med 6
11542325 28 G 0,007 tum. 0,014 tum. Paket med 6
10790165 22s G 0,005 tum. 0,028 tum. Paket med 6
11552315 26 G 0,01 tum. 0,018 tum. Paket med 6
11572315 26s G 0,005 tum. 0,018 tum. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11522325 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 90520
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kel-F hub (KF) nålar kan användas med Luer Tip (LT) och PTFE Luer Lock (TLL) sprutor och kopplingar. Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga.
Kel-F Hub-kompatibla sprutavslutningar
  • Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 10 till 31
Sex nålar per förpackning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Nålmätare 20 g
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,035 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.91 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Kel-F Navnål
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) Luer-spets och PTFE Luer-lock sprutor och anslutningar