Läs mer
Hamilton™ Kel-F Navvassa nålar utan kärnor (luerlås)
Produktkod. 11582275
Change view
Nålmätare:
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
25 g
26 G
26s G
Nålpunktstil:
Avsmalnande
Skarp, Fasad, Böjd
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0,01 tum.
0,013 tum.
0,016 tum.
0,02 tum.
0,033 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,01 tum.
0,018 tum.
0,025 tum.
0,028 tum.
0,032 tum.
0,035 tum.
0,05 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
11582275 20 g Skarp, Fasad, Böjd 0,02 tum. 0,035 tum. Paket med 6
11592275 21 G Skarp, Fasad, Böjd 0,02 tum. 0,032 tum. Paket med 6
11562275 18 G Skarp, Fasad, Böjd 0,033 tum. 0,05 tum. Paket med 6
11502285 23 G Skarp, Fasad, Böjd 0,013 tum. 0,025 tum. Paket med 6
15186764 23 G Skarp, Fasad, Böjd 0,013 tum. 0,025 tum. Varje
11522285 25 g Skarp, Fasad, Böjd 0,01 tum. 0,01 tum. Paket med 6
11532285 26 G Skarp, Fasad, Böjd 0,01 tum. 0,018 tum. Paket med 6
11582285 26s G Avsmalnande 0,005 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10008340 22s G Avsmalnande 0,005 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10363421 22 G Skarp, Fasad, Böjd 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11582275 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 90120
Beräknad leverans: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kel-F hub (KF) nålar kan användas med Luer Tip (LT) och PTFE Luer Lock (TLL) sprutor och kopplingar. Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga.
Kel-F Hub-kompatibla sprutavslutningar
  • Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Versionen med slitsar används vid infästning av vissa instrument men påverkar inte anslutningen till nålar. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 31-10
Sex nålar per förpackning.
Spezifikation
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Nålmätare 20 g
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,035 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.91 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Kel-F Navnål
Nålpunktstil Skarp, Fasad, Böjd
För användning med (utrustning) Luer-spets och PTFE Luer-lock sprutor och anslutningar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.