Läs mer
Hamilton™ Stora avtagbara nålar (250 μL - 10 ml sprutor)
Nålmätare:
22 G
22s G
26 G
26s G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, Fasad, Böjd
Trubbig
Diameter (engelska) Inre:
0,0051 tum.
0,0059 tum.
0,01 tum.
0,016 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,018 tum.
0,028 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Stort nav, avtagbar nålkompatibel sprutavslutning
- Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-22
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 26-22.
- Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-22
Sex nålar per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål (nav) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,016 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,028 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.72 mm |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningssprutanål |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |