Läs mer
Hamilton™ Stora avtagbara nålar (250 μL - 10 ml sprutor)
Produktkod. 11507704
Change view
Nålmätare:
22 G
22s G
26 G
26s G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, Fasad, Böjd
Trubbig
Diameter (engelska) Inre:
0,0051 tum.
0,0059 tum.
0,01 tum.
0,016 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,018 tum.
0,028 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre Förpackningsstorlek
11507704 26 G Skarp, Fasad, Böjd 0,01 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10103253 26 G Kon 0,01 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10415503 22s G Kon 0,0059 tum. 0,028 tum. Paket med 6
11570202 26s G Kon 0,0051 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10265092 26s G Skarp, Fasad, Böjd 0,0051 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10121812 22 G Skarp, Fasad, Böjd 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10021272 22s G Skarp, Fasad, Böjd 0,0059 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10360901 22 G Trubbig 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
10216533 22s G Trubbig 0,0059 tum. 0,028 tum. Paket med 6
11517704 26s G Trubbig 0,0051 tum. 0,018 tum. Paket med 6
11527704 26 G Trubbig 0,01 tum. 0,018 tum. Paket med 6
10277711 22 G Kon 0,016 tum. 0,028 tum. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11507704 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 777904
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Large Hub Removable (RN) nålar kan användas med flyttbara nålar (RN)-liknande sprutor som är 250 L μoch större. Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade mätare, längder och punktstilar finns tillgängliga.
Stort nav, avtagbar nålkompatibel sprutavslutning
  • Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-22
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 26-22.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-22
    Sex nålar per förpackning.
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Rostfritt stål (nav)
    Nålmätare 26 G
    Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,018 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 0.46 mm
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Ersättningssprutanål
    Nålpunktstil Skarp, Fasad, Böjd
    För användning med (utrustning) Avtagbara sprutor (250 μL och större)