Läs mer
Hamilton™ Stora avtagbara nålar (250 μL - 10 ml sprutor)
Produktkod. 11517704
Nålmätare:
22 G
22s G
26 G
26s G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, Fasad, Böjd
Trubbig
Diameter (engelska) Inre:
0,0051 tum.
0,0059 tum.
0,01 tum.
0,016 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
0,018 tum.
0,028 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11517704
Brand: Hamilton™ 778001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Large Hub Removable (RN) nålar kan användas med flyttbara nålar (RN)-liknande sprutor som är 250 L μoch större. Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade mätare, längder och punktstilar finns tillgängliga.
Stort nav, avtagbar nålkompatibel sprutavslutning
  • Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-22
    • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 26-22.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-22
    Sex nålar per förpackning.
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material Rostfritt stål (nav)
    Nålmätare 26s G
    Diameter (engelska) Inre 0,0051 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,018 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 0.13 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Ersättningssprutanål
    Nålpunktstil Trubbig
    För användning med (utrustning) Avtagbara sprutor (250 μL och större)