Läs mer
Hamilton™ Adapter för engångsspets
Produktkod. 10065610
Change view
Volym (metrisk):
100 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10065610 100 μl Varje
1 options
Produktkod. 10065610 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 31330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 SEK
    432.97 SEK / Paket med 1
    Save 61.03 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Designad för att möjliggöra anslutning av en standardpipettspets på 1 ml engångspipett till änden av en Hamilton™ spruta.
  • Adaptern ansluts till standardsprutor med Luer Tip (LT) och PTFE Luer Lock (TLL).
  • Idealisk för att eliminera möjligheten för korskontaminering
  • Tillverkad av CTFE
  • Tillhandahålls individuellt
Specifikationer
Material CTFE
Produkttyp Luer-spetsadapter
Volym (metrisk) 100 μl
För användning med (utrustning) PB600-1 repeterande dispensrar