Läs mer
Hamilton™ Metal Hub trubbiga nålar (Luer Lock)
Produktkod. 11557794
Change view
Nålmätare:
14 G
16 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
33 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
11557794 26 G Paket med 6
11592315 14 G Paket med 6
15990867 16 G -
11597784 17 G Paket med 6
11507794 18 G Paket med 6
11517794 20 g Paket med 6
15301530 19 G Paket med 6
11527794 21 G Paket med 6
11537794 23 G Paket med 6
10422172 22 G -
11547794 24 G Paket med 6
10775944 25 g Paket med 6
11572325 33 G Paket med 6
11587794 26s G Paket med 6
10587833 22s G Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11557794 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 91026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    909.05 SEK / Paket med 6
    Save 150.95 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar.
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
  • Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
  • Finns i praktiska sexpack
  • Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga
  • Nålar finns tillgängliga från 10 till 33 ga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,018 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.45 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Nål
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar