Läs mer
Hamilton™ Metal Hub trubbiga nålar (Luer Lock)
Produktkod. 15990867
Change view
Nålmätare:
14 G
16 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
33 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Förpackningsstorlek
15990867 16 G -
11557794 26 G Paket med 6
11592315 14 G Paket med 6
11597784 17 G Paket med 6
11507794 18 G Paket med 6
11517794 20 g Paket med 6
15301530 19 G Paket med 6
11527794 21 G Paket med 6
11537794 23 G Paket med 6
10422172 22 G -
11547794 24 G Paket med 6
10775944 25 g Paket med 6
11572325 33 G Paket med 6
11587794 26s G Paket med 6
10587833 22s G Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15990867 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 91016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.17 SEK
    909.60 SEK / Paket med 6
    Save 95.57 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar.
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
  • Standardnållängd är 51 mm (2 tum).
  • Finns i bekväma sexpack
  • Specialanpassade nållängder och spetstyper finns tillgängliga
  • Nålar finns tillgängliga från 10 till 33 ga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
Nålmätare 16 G
Diameter (engelska) Inre 0,046 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,064 tum
Diameter (metrisk) Inre 1.19 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.65 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Nål
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) PTFE Luer-lock Sprutor och Luer-tip eller PTFE Luer-lock Connectors