Läs mer
Hamilton™ Metallnav skarpa nålar utan kärnor (luerlås)
Nålmätare:
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
27 G
31 G
För användning med (utrustning):
LT och TLL sprutor och anslutningar
PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar
Autoklaveringsbar:
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Beskrivning
Nålar av metallnav (nickelpläterad mässing) kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar. Nålar är 304 rostfritt stål (st.). Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga.
Metal Hub-kompatibla sprutavslutningar
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
Sex nålar per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,016 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,028 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.72 mm |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Nålpunktstil | Skarp, Fasad, Böjd |
| Visa mer |